Pirogalol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13405.22 A13405.36
A13405.22EA 62.1 EUR
A13405.22 A13405.36
Pirogalol ≥98%
Pirogalol
Purity: 98+% CAS No.: 87-66-1 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Odour: Odourless Melting Point: 131-135° Boiling Point: 309° Beilstein Reference: 907431 Merck Reference: 14,8000 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00002192
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 309 °C
Pto. de fusión: 131…135 °C
Densidad: 1,45
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002192
Núm. CAS: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8000
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=db25c87d92a56d9ff5d36f04d6bbf59acf236659&prid=web&clid=SAPDAM