1,2,4-Trihidroxibenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13069.03
A13069.06
A13069.14
A13069.03EA
42.9
EUR
A13069.03
A13069.06
A13069.14
1,2,4-Trihidroxibenceno ≥97%
1,2,4-Trihidroxibenceno
Purity: 97%
CAS No.: 533-73-3
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: ca 140° subl.
Beilstein Reference: 2042863
Merck Reference: 14,1073
MDL No.: MFCD00002198
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. Ebullición: 362 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 140 °C (subl.) Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002198 Núm. CAS: 533-73-3 EINECS: 208-575-1 Índice Merck: 14,1073 |