1,2,4-Trihidroxibenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43791.0005 8.43791.0025
8.43791.0005EA 123 EUR
8.43791.0005 8.43791.0025
1,2,4-Trihidroxibenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trihidroxibenceno
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 362 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140 °C
Densidad: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002198
Núm. CAS: 533-73-3
EINECS: 208-575-1
Índice Merck: 13,01073
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 137 - 140 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Density 1.45 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C6H6O3