Floroglucina, anhydrous 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Floroglucinol, 1,3,5-Trihidroxibenceno
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 151 EUR
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
Floroglucina, anhydrous 99+%
Floroglucina
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Pto. Ebullición: 400
Pto. de fusión: 215…218 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002286
Núm. CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Índice Merck: 12,07482
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %