Floroglucina, anhydrous 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Floroglucinol, 1,3,5-Trihidroxibenceno
B25502.30 B25502.18
B25502.30EA 233 EUR
B25502.30 B25502.18
Floroglucina, anhydrous 98%
Floroglucina
Purity: 98% CAS No.: 108-73-6 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 215-220° Beilstein Reference: 1341907 Merck Reference: 14,7328 MDL No.: MFCD00002286
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Pto. Ebullición: 400
Pto. de fusión: 215…220 °C
Densidad: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002286
Núm. CAS: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Índice Merck: 14,7328