Éter difenílico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
130600010 130605000 130601000 130600025 130600100
ACRO130600010EA 49.3 EUR
ACRO130600010 ACRO130605000 ACRO130601000 ACRO130600025 ACRO130600100
Éter difenílico 99%
Éter difenílico
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 259 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 26…30 °C
Densidad: 1,073 g/cm³
Pto. de inflamación: 115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003034
Núm. CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07442
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %