Éter difenílico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
A15791.0EEA
103
EUR
A15791.0E
A15791.30
A15791.36
Éter difenílico ≥99%
Éter difenílico
Purity: 99%
CAS No.: 101-84-8
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5805
Odour: Aromatic
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1364620
Merck Reference: 14,7288
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003034
Formula:
C₁₂H₁₀O Pto. Ebullición: 258…260 °C Pto. de fusión: 26…29 °C Densidad: 1,071 Pto. de inflamación: 125 °C (257 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003034 Núm. CAS: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,7288 |