Éter difenílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
8.20978.0100EA 40.5 EUR
8.20978.0100 8.20978.1000 8.20978.2500
Éter difenílico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Éter difenílico
Formula: C₁₂H₁₀O
Pto. Ebullición: 498 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 24…27 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003034
Núm. CAS: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 12,07442
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.018 g/l (25 °C)
Melting Point 24 - 27 °C
Molar Mass 170.21 g/mol
Boiling Point 259 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (20 °C)
Flash Point 115 °C
Refractive Index 1.5785 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 1.5 %(V)
Density 1.07 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 610 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material