Tioanisol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (Metiltio)benceno, Sulfuro de fenilo y metilo
138670250 138671000 138675000 138670025
ACRO138670250EA 44.2 EUR
ACRO138670250 ACRO138671000 ACRO138675000 ACRO138670025
Tioanisol 99%
Tioanisol
Formula: C₇H₈S
MW: 124,21 g/mol
Pto. Ebullición: 188 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,05 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008559
Núm. CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)