Tioanisol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Metiltio)benceno, Sulfuro de fenilo y metilo
A14846.0E
A14846.14
A14846.22
A14846.36
A14846.0EEA
662
EUR
A14846.0E
A14846.14
A14846.22
A14846.36
Tioanisol ≥99%
Tioanisol
Purity: 99%
CAS No.: 100-68-5
Molecular Formula: C7H8S
Formula Weight: 124.21
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.5860
Odour: Stench
Melting Point: -15°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 1904179
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008559
Formula:
C₇H₈S Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –15 °C Densidad: 1,058 Pto. de inflamación: 73 °C (163 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008559 Núm. CAS: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 3334 ADR: 9,III |