Tioanisol para síntesis
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
Atención
Sinónimos: (Metiltio)benceno, Sulfuro de fenilo y metilo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20825.0100 8.20825.2500 8.20825.0500 8.20825.0100 8.20825.2500
8.20825.0100EA 0 EUR
8.20825.0100 NOVA8.20825.2500 8.20825.0500 MERC8.20825.0100 8.20825.2500
Tioanisol para síntesis
Tioanisol
Formula: C₇H₈S
Pto. Ebullición: 188 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008559
Núm. CAS: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9,III