Benceno-1,2-ditiol 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzene-1,2-dithiol
334920010 334920050
ACRO334920010EA 153 EUR
ACRO334920010 ACRO334920050
Benceno-1,2-ditiol 96%
Benceno-1,2-ditiol
Formula: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Pto. Ebullición: 52 - 54 °C (0,1 -rr)
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1,236 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004835
Núm. CAS: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %