Benceno-1,2-ditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzene-1,2-dithiol
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
L11253.03EA
143
EUR
L11253.03
L11253.06
L11253.MD
Benceno-1,2-ditiol ≥97%
Benceno-1,2-ditiol
Purity: 97%
CAS No.: 17534-15-5
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.6580
Odour: Unpleasant
Melting Point: 21-25°
Boiling Point: 239°
Beilstein Reference: 636154
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00004835
Formula:
C₆H₆S₂ Pto. Ebullición: 239 °C Pto. de fusión: 21…25 °C Densidad: 1,236 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) |
Número MDL:
MFCD00004835 Núm. CAS: 17534-15-5 EINECS: 241-530-4 ADR: 9,III |