Benceno-1,3-ditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzene-1,3-dithiol
L19439.03 L19439.06
L19439.03EA 84.3 EUR
L19439.03 L19439.06
Benceno-1,3-ditiol ≥97%
Benceno-1,3-ditiol
Purity: 97% CAS No.: 626-04-0 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 112°(234°F) Refractive Index: 1.6625 Odour: Stench Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 1634412 MDL No.: MFCD00004842
Formula: C₆H₆S₂
Pto. Ebullición: 244 °C
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 1,24
Pto. de inflamación: >112 °C (234 °F)
Número MDL: MFCD00004842
Núm. CAS: 626-04-0
EINECS: 210-925-3
UN: 3335
ADR: 9,