Benceno-1,4-ditiol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzene-1,4-dithiol
L19440.03 L19440.06 L19440.MD
L19440.03EA 167 EUR
L19440.03 L19440.06 L19440.MD
Benceno-1,4-ditiol ≥97%
Benceno-1,4-ditiol
Purity: 97% CAS No.: 624-39-5 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Stench Beilstein Reference: 1680022 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00142541
Formula: C₆H₆S₂
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 95…99 °C
Número MDL: MFCD00142541
Núm. CAS: 624-39-5
ADR: 9,III