Cloruro de bencenosulfonilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
148480010 148482500
ACRO148480010EA 135 EUR
ACRO148480010 ACRO148482500
Cloruro de bencenosulfonilo 99%
Cloruro de bencenosulfonilo
Formula: C₆H₅ClO₂S
Pto. Ebullición: 251…252 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 14,5 °C
Densidad: 1,384 g/cm³
Pto. de inflamación: 128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007426
Núm. CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01072
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %