Cloruro de bencenosulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bencenosulfonilo cloruro, Bencenosulfocloruro
A10849.0B
A10849.0I
A10849.30
A10849.0BEA
74.7
EUR
A10849.0B
A10849.0I
A10849.30
Cloruro de bencenosulfonilo ≥98%
Cloruro de bencenosulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 98-09-9
Molecular Formula: C6H5ClO2S
Formula Weight: 176.62
Flash Point: 132°(270°F)
Refractive Index: 1.5525
Odour: Irritating
Melting Point: 14-15°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 606926
Merck Reference: 14,1072
UN No.: 2225
MDL No.: MFCD00007426
Formula:
C₆H₅ClO₂S Pto. Ebullición: 252 °C Pto. de fusión: 14…15 °C Densidad: 1,377 Pto. de inflamación: 132 °C (270 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007426 Núm. CAS: 98-09-9 EINECS: 202-636-6 UN: 2225 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1072 |