Cloruro de bencenosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Bencenosulfonilo cloruro, Bencenosulfocloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
8.00470.0100EA 30 EUR
8.00470.0100 8.00470.0500 8.00470.2500
Cloruro de bencenosulfonilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Cloruro de bencenosulfonilo
Formula: C₆H₅ClO₂S
MW: 176.62 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Pto. de fusión: 15
Densidad: 1.3842 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 119
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007426
Núm. CAS: 98-09-9
EINECS: 202-636-6
UN: 2225
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,01072
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble,(decomposition)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 176.62 g/mol
Boiling Point 252 °C (1013 hPa) decomposes
Vapor Pressure 6 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.553 (20 °C, 589 nm)
Density 1.38 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material