Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzene-1,2-di(sulphonyl chloride)
H50375.03
H50375.06
H50375.03EA
138
EUR
H50375.03
H50375.06
Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo
Dicloruro de benceno-1,2-disulfonilo
CAS No.: 6461-76-3
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 140-146°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00059836
Formula:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ MW: 275.13 g/mol Pto. de fusión: 140…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059836 Núm. CAS: 6461-76-3 ADR: 8 II |