Dicloruro de benceno-1,3-disulfonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzene-1,3-di(sulphonyl chloride), Benzene-1,3-disulphonyl chloride
B24044.06
B24044.14
B24044.22
B24044.06EA
75.4
EUR
B24044.06
B24044.14
B24044.22
Dicloruro de benceno-1,3-disulfonilo ≥98%
Dicloruro de benceno-1,3-disulfonilo
Purity: 98%
CAS No.: 585-47-7
Molecular Formula: C6H4Cl2O4S2
Formula Weight: 275.13
Melting Point: 58-60°
Beilstein Reference: 1118508
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00041879
Formula:
C₆H₄Cl₂O₄S₂ MW: 275.13 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 58…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041879 Núm. CAS: 585-47-7 EINECS: 209-556-0 UN: 3261 ADR: 8 II |