Bencenosulfonohidrazida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Benzenesulphonic acid hydrazide, Benzenesulphonyl hydrazide
B23971.14
B23971.22
B23971.36
B23971.14EA
49.8
EUR
B23971.14
B23971.22
B23971.36
Bencenosulfonohidrazida ≥98%
Bencenosulfonohidrazida
Purity: 98%
CAS No.: 80-17-1
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Melting Point: 101-105°
Beilstein Reference: 640079
Merck Reference: 14,7598
UN No.: 3226
MDL No.: MFCD00007583
Formula:
C₆H₈N₂O₂S MW: 172.21 g/mol Pto. de fusión: 101…105 °C Densidad: 1.369 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007583 Núm. CAS: 80-17-1 EINECS: 201-255-2 UN: 3226 ADR: 4.1 II Índice Merck: 12,07757 |