Ácido bencenosulfónico 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
159020010 159020051 159020250 159021000 159025000
ACRO159020010EA 104 EUR
ACRO159020010 ACRO159020051 ACRO159020250 ACRO159021000 ACRO159025000
Ácido bencenosulfónico 90%, grado técnico
Ácido bencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₃S
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 45…50 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01070
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Low melting solid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with CHA ≤3 % (H2SO4)
pH 3.8 to 4.5 (5 % in water)
Titration with NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.0005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %