Ácido bencenosulfónico ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A16148.36 A16148.0E
A16148.36EA 53.2 EUR
A16148.36 A16148.0E
Ácido bencenosulfónico ≥94%
Ácido bencenosulfónico
Purity: 94% CAS No.: 98-11-3 Molecular Formula: C6H6O3S Formula Weight: 158.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: ca 45-50° Beilstein Reference: 742513 Merck Reference: 14,1070 UN No.: 2585 MDL No.: MFCD00011689
Formula: C₆H₆O₃S
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: ∼ 45…50 °C
Densidad: 1,32
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,1070