Ácido bencenosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
8.00468.0005EA 24.5 EUR
8.00468.0005 8.00468.0250 8.00468.1000 8.00468.9050 8.00468.9025 8.00468.1001
Ácido bencenosulfónico para síntesis, Sigma-Aldrich®
Ácido bencenosulfónico
Formula: C₆H₆O₃S
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (47 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011689
Núm. CAS: 98-11-3
EINECS: 202-638-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01070
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 930 g/l (25 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 158.17 g/mol
Boiling Point 171 °C (0.13 hPa)
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.32 g/cm3 (47 °C)
pH 2 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material