4-Alilanisol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
102880250
102881000
102880050
ACRO102880250EA
62.5
EUR
ACRO102880250
ACRO102881000
ACRO102880050
4-Alilanisol 98%
4-Alilanisol
Formula:
C₁₀H₁₂O Pto. Ebullición: 216 °C (1013 hPa) Densidad: 0,96 g/cm³ Pto. de inflamación: 81 °C |
Número MDL:
MFCD00008653 Núm. CAS: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Índice Merck: 13,03740 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O) |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤20 ppm |