Eugenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119110050 119111000 119115000 119110025
ACRO119110050EA 43.8 EUR
ACRO119110050 ACRO119111000 ACRO119115000 ACRO119110025
Eugenol 99%
Eugenol
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 254 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 12…10 °C
Densidad: 1,06 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008654
Núm. CAS: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Índice Merck: 13,03931
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 1.064 to 1.070