4-Alil-2,6-dimetoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21981.03 B21981.06 B21981.14
B21981.03EA 51.2 EUR
B21981.03 B21981.06 B21981.14
4-Alil-2,6-dimetoxifenol ≥98%
4-Alil-2,6-dimetoxifenol
Purity: 98% CAS No.: 6627-88-9 Molecular Formula: C11H14O3 Formula Weight: 194.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 168-169°/11mm MDL No.: MFCD00008655
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Pto. Ebullición: 168…169 °C (11 mmHg)
Densidad: 1,092
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008655
Núm. CAS: 6627-88-9
EINECS: 229-600-2