2-Alilfenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A10755.22
A10755.36
A10755.22EA
42.1
EUR
A10755.22
A10755.36
2-Alilfenol ≥98%
2-Alilfenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1745-81-9
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Phenol-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 742121
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002250
Formula:
C₉H₁₀O Pto. Ebullición: 220…222 °C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,024 Pto. de inflamación: 88 °C (190 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002250 Núm. CAS: 1745-81-9 EINECS: 217-119-0 UN: 2922 ADR: 8,III |