trans-Chalcona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14734.22
A14734.36
A14734.22EA
48.9
EUR
A14734.22
A14734.36
trans-Chalcona ≥97%
trans-Chalcona
Purity: 97%
CAS No.: 614-47-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 55-57°
Boiling Point: 208°/25mm
Merck Reference: 14,2037
MDL No.: MFCD00003082
Formula:
C₁₅H₁₂O Pto. Ebullición: 208 °C (25 mmHg) Pto. de fusión: 55…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003082 Núm. CAS: 614-47-1 EINECS: 210-383-8 Índice Merck: 14,2037 |