Resveratrol
Proveedor: Cayman Chemical
70675-100 70675-50 70675-500 70675-250
CAYM70675-100EA 66 EUR
CAYM70675-100 CAYM70675-50 CAYM70675-500 CAYM70675-250
Resveratrol
Resveratrol
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Pto. de fusión: 260 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133799
Núm. CAS: 501-36-0
Índice Merck: 12,08326