Resveratrol, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
34092-100MGEA 371 EUR
34092-100MG
Resveratrol, Supelco®
Resveratrol
Formula: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Pto. de fusión: 260 °C
Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00133799
Núm. CAS: 501-36-0
Índice Merck: 12,08326