cis-Estilbeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: cis-1,2-Diphenylethene, Isostilbene, cis-1,2-Diphenylethylene, (Z)-1,2-Diphenylethene
A11924.03 A11924.06 A11924.14
A11924.03EA 36.7 EUR
A11924.03 A11924.06 A11924.14
cis-Estilbeno ≥97%
cis-Estilbeno
Purity: 97% CAS No.: 645-49-8 Molecular Formula: C14H12 Formula Weight: 180.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Odour: Weak Melting Point: 1-2° Boiling Point: 307° Beilstein Reference: 1616739 Merck Reference: 14,8817 MDL No.: MFCD00004788
Formula: (C₆H₅)CHCH(C₆H₅)
MW: 180.25 g/mol
Pto. Ebullición: 307 °C
Pto. de fusión: 1…2 °C
Densidad: 1.04
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004788
Núm. CAS: 645-49-8
EINECS: 211-445-7
Índice Merck: 12,08972