trans-Estilbeno 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
161041000
161045000
ACRO161041000EA
110
EUR
ACRO161041000
ACRO161045000
trans-Estilbeno 96%
trans-Estilbeno
Formula:
C₁₄H₁₂ Pto. Ebullición: 305…307 °C (744 mmHg) Pto. de fusión: 122…126 °C Densidad: 0,9707 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064300 Núm. CAS: 103-30-0 EINECS: 203-098-5 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 12,08972 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 122 to 126 °C |
HPLC | ≥95 % |