1-Bromo-4-etinilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-bromobenceno
L19082.03
L19082.MD
L19082.03EA
83.8
EUR
L19082.03
L19082.MD
1-Bromo-4-etinilbenceno ≥97%
1-Bromo-4-etinilbenceno
Purity: 97%
CAS No.: 766-96-1
Molecular Formula: C8H5Br
Formula Weight: 181.04
Odour: Odourless
Melting Point: 64-67°
Boiling Point: 88-90°/16mm
Beilstein Reference: 1209726
MDL No.: MFCD00168822
Formula:
C₈H₅Br MW: 181.03 g/mol Pto. Ebullición: 88…90 °C (16 mmHg) Pto. de fusión: 64…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168822 Núm. CAS: 766-96-1 |