1-Cloro-4-etinilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377060010 377062500
ACRO377060010EA 163 EUR
ACRO377060010 ACRO377062500
1-Cloro-4-etinilbenceno 98%
1-Cloro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅Cl
Pto. Ebullición: 79…82 °C (23 mmHg)
Pto. de fusión: 43…47 °C
Pto. de inflamación: 10 °C
Número MDL: MFCD00191917
Núm. CAS: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %