1-Fluoro-2-etinilbenceno 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-2-fluorobenceno
380990010 380992500
ACRO380990010EA 63.8 EUR
ACRO380990010 ACRO380992500
1-Fluoro-2-etinilbenceno 97%
1-Fluoro-2-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Pto. de inflamación: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00799540
Núm. CAS: 766-49-4
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %