1-Fluoro-4-etinilbenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Etinil-4-fluorobenceno
371370010 371370050
ACRO371370010EA 63 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-etinilbenceno 98%
1-Fluoro-4-etinilbenceno
Formula: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Pto. Ebullición: 55…56 °C (40 mmHg)
Pto. de fusión: 27…28 °C
Densidad: 1.048 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168823
Núm. CAS: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %