1-Fluoro-4-etinilbenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Etinil-4-fluorobenceno
H26269.03
H26269.14
H26269.06
H26269.03EA
62.9
EUR
H26269.03
H26269.14
H26269.06
1-Fluoro-4-etinilbenceno ≥99%
1-Fluoro-4-etinilbenceno
Purity: 99%
CAS No.: 766-98-3
Molecular Formula: C8H5F
Formula Weight: 120.12
Flash Point: 29°(85°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Characteristic
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 55-56°/40mm
Beilstein Reference: 1099285
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00168823
Formula:
C₈H₅F Pto. Ebullición: 55…56 °C (40 mmHg) Pto. de fusión: 27…28 °C Densidad: 1,048 Pto. de inflamación: 29 °C (85 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168823 Núm. CAS: 766-98-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II |