3-Etinilanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L20124.06 L20124.14
L20124.06EA 75.9 EUR
L20124.06 L20124.14
3-Etinilanilina 98%
3-Etinilanilina
Purity: 98% CAS No.: 54060-30-9 Molecular Formula: C8H7N Formula Weight: 117.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 27° Boiling Point: 70°/1mm Beilstein Reference: 2935417 MDL No.: MFCD00014779
Formula: C₈H₇N
Pto. Ebullición: 70 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 27 °C
Densidad: 1,040
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014779
Núm. CAS: 54060-30-9
EINECS: 258-944-6