4-Etinilanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-Metoxi-4-etinilbenceno, 1-Etinil-4-metoxibenceno
H26283.03
H26283.06
H26283.03EA
71
EUR
H26283.03
H26283.06
4-Etinilanísol ≥99%
4-Etinilanísol
Purity: 99%
CAS No.: 768-60-5
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.563
Melting Point: 27-29°
Boiling Point: 87-91°/11mm
MDL No.: MFCD00168815
Formula:
C₉H₈O MW: 132,16 g/mol Pto. Ebullición: 87…91 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 27…29 °C Densidad: 1,019 Pto. de inflamación: 82 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00168815 Núm. CAS: 768-60-5 |