Fenilacetileno 98%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
152460250 152461000 152465000
ACRO152460250EA 48.1 EUR
ACRO152460250 ACRO152461000 ACRO152465000
Fenilacetileno 98%, puro
Fenilacetileno
Formula: C₈H₆
Pto. Ebullición: 142…144 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44,8 °C
Densidad: 0,93 g/cm³
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008570
Núm. CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03892
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %