Fenilacetileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07044.0025 8.07044.0100
8.07044.0025EA 51.3 EUR
8.07044.0025 8.07044.0100
Fenilacetileno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fenilacetileno
Formula: C₈H₆
Pto. Ebullición: 144 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –44,8 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008570
Núm. CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Índice Merck: 13,03892
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.46 g/l (25 °C)
Melting Point -44.8 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 142 - 144 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.7 hPa (25 °C)
Flash Point 27 °C
Refractive Index 1.547 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)