Difenilacetileno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
117180050 117180250 117181000
ACRO117180050EA 39.1 EUR
ACRO117180050 ACRO117180250 ACRO117181000
Difenilacetileno 99%
Difenilacetileno
Formula: C₁₄H₁₀
Pto. Ebullición: 170 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 58…61 °C
Densidad: 0,99 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004786
Núm. CAS: 501-65-5
EINECS: 207-926-6
Índice Merck: 12,09643
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 61 °C
GC ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %