Difenilacetileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13979.06
A13979.14
A13979.22
A13979.06EA
36.4
EUR
A13979.06
A13979.14
A13979.22
Difenilacetileno ≥99%
Difenilacetileno
Purity: 99%
CAS No.: 501-65-5
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Boiling Point: 170°/19mm
Beilstein Reference: 606478
Merck Reference: 14,9504
MDL No.: MFCD00004786
Formula:
C₁₄H₁₀ Pto. Ebullición: 170 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 58…62 °C Densidad: 0,990 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00004786 Núm. CAS: 501-65-5 EINECS: 207-926-6 Índice Merck: 14,9504 |