Ácido (4-etilfenil)metabórico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi-4-etilfenilborano
B24656.03
B24656.06
B24656.14
B24656.03EA
29.7
EUR
B24656.03
B24656.06
B24656.14
Ácido (4-etilfenil)metabórico ≥97%
Ácido (4-etilfenil)metabórico
Purity: 97%
CAS No.: 63139-21-9
Molecular Formula: C8H11BO2
Formula Weight: 149.99
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3030638
Formula:
C₈H₁₁BO₂ MW: 149.98 g/mol Pto. de fusión: 150…154 °C Densidad: 1.125 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00859377 Núm. CAS: 63139-21-9 |