Ácido 2-formil-fenil-borónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
359360010 359360050
ACRO359360010EA 53.5 EUR
ACRO359360010 ACRO359360050
Ácido 2-formil-fenil-borónico 98%
Ácido 2-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151822
Núm. CAS: 40138-16-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %