Ácido 2-formil-fenil-borónico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
B25434.03
B25434.06
B25434.03EA
52.6
EUR
B25434.03
B25434.06
Ácido 2-formil-fenil-borónico ≥97%
Ácido 2-formil-fenil-borónico
Purity: 97%
CAS No.: 40138-16-7
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: ca 115-120°
Beilstein Reference: 3030776
Formula:
C₇H₇BO₃ MW: 149.94 g/mol Pto. de fusión: ∼115…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151822 Núm. CAS: 40138-16-7 |