Ácido 3-formil-fenil-borónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
359370010 359370050 359370250
ACRO359370010EA 40 EUR
ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
Ácido 3-formil-fenil-borónico 97%
Ácido 3-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00161356
Núm. CAS: 87199-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %