Ácido 3-formil-fenil-borónico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25437.03
B25437.06
B25437.14
B25437.03EA
45.6
EUR
B25437.03
B25437.06
B25437.14
Ácido 3-formil-fenil-borónico
Ácido 3-formil-fenil-borónico
CAS No.: 87199-16-4
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 3030769
MDL No.: MFCD00161356
Formula:
C₇H₇BO₃ Pto. de fusión: 109…113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00161356 Núm. CAS: 87199-16-4 |