Ácido 4-formil-fenil-borónico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
359380010 359380050 359380250
ACRO359380010EA 52.8 EUR
ACRO359380010 ACRO359380050 ACRO359380250
Ácido 4-formil-fenil-borónico 97%
Ácido 4-formil-fenil-borónico
Formula: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151823
Núm. CAS: 87199-17-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %